Butanolato de titanio(IV) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
8.21084.0100EA 33.6 EUR
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
Butanolato de titanio(IV) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Butanolato de titanio(IV)
Formula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009433
Núm. CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 340.32 g/mol
Boiling Point 310 - 314 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Explosion Limit 2.0 - 12.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)