Etanolato de titanio(IV) (33 - 35% TiO₂)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
223760500 223762500 223760010
ACRO223760500EA 86.2 EUR
ACRO223760500 ACRO223762500 ACRO223760010
Etanolato de titanio(IV) (33 - 35% TiO₂)
Etanolato de titanio(IV)
Formula: C₈H₂₀O₄Ti
MW: 228,12 g/mol
Pto. Ebullición: 150…152 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009071
Núm. CAS: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
Titration Complexometric 33 to 35 % (TiO2)