Etanolato de titanio(IV) 85% tech. contains 5-15% isopropanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
312540500 312542500
ACRO312540500EA 81.1 EUR
ACRO312540500 ACRO312542500
Etanolato de titanio(IV) 85% tech. contains 5-15% isopropanol
Etanolato de titanio(IV)
Formula: C₈H₂₀O₄Ti
Pto. Ebullición: 150…152 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009071
Núm. CAS: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥85 %
Isopropyl alcohol 5 to 15 %