Etanolato de titanio(IV) para síntesis
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tetraetanolato de titanio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21083.0250 8.21083.1000
8.21083.0250EA 86.3 EUR
8.21083.0250 8.21083.1000
Etanolato de titanio(IV) para síntesis
Etanolato de titanio(IV)
Formula: C₈H₂₀O₄Ti
MW: 228.12 g/mol
Pto. Ebullición: 150
Densidad: 1.107 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 33
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009071
Núm. CAS: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -40 °C
Molar Mass 228.15 g/mol
Boiling Point 150 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.5043 (20 °C, 589 nm)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)