Metanolato de titanio(IV) ≥95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Titanium tetramethanolate, Titanium (IV) methoxide
77137.14 77137.22 77137.36
77137.14EA 87.2 EUR
77137.14 77137.22 77137.36
Metanolato de titanio(IV) ≥95%
Metanolato de titanio(IV)
Purity: 95% CAS No.: 992-92-7 Molecular Formula: Ti(OCH3)4.(CH3OH)x, x1 Flash Point: 48°(118°F) Physical Form: Granular/ lump Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 243°/52mm UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00014883
Formula: C₄H₁₂O₄Ti
MW: 172,02 g/mol
Pto. Ebullición: 243 °C (52 mmHg)
Pto. de fusión: 200…210 °C
Pto. de inflamación: 48 °C (118 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014883
Núm. CAS: 992-92-7
EINECS: 213-596-4
UN: 3181
ADR: 4.1,III