Disulfuro de titanio ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Titanium disulphide
12826.06
12826.14
12826.06EA
310
EUR
12826.06
12826.14
Disulfuro de titanio ≥99.8% (metals basis)
Disulfuro de titanio
Purity: 99.8%
CAS No.: 12039-13-3
Molecular Formula: TiS2 (approx.)
Formula Weight: 112.03
Physical Form: -200 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00049598
Formula:
S₂Ti MW: 112.01 g/mol Densidad: 3.22 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049598 Núm. CAS: 12039-13-3 EINECS: 234-883-0 UN: 3174 ADR: 4.2 III |