Pentabromuro de tántalo ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
14041.09
14041.30
14041.18
14041.09EA
143
EUR
14041.09
14041.30
14041.18
Pentabromuro de tántalo ≥99.9% (metals basis)
Pentabromuro de tántalo
Purity: 99.9%
CAS No.: 13451-11-1
Molecular Formula: TaBr5
Formula Weight: 580.49
Physical Form: -8 Mesh Powder
Density: 4.67
Appearance: Yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 265°
Boiling Point: 348.8°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049563
Formula:
Br₅Ta Pto. Ebullición: 348,8 °C Pto. de fusión: 265 °C Densidad: 4,67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049563 Núm. CAS: 13451-11-1 EINECS: 236-618-4 UN: 3260 ADR: 8,III |