Vanadio (III) bromuro ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
81135.04
81135.09
81135.18
81135.04EA
85.6
EUR
81135.04
81135.09
81135.18
Vanadio (III) bromuro ≥99.5% (metals basis)
Vanadio (III) bromuro
Purity: 99.5%
CAS No.: 13470-26-3
Molecular Formula: VBr3
Formula Weight: 290.67
Physical Form: Crystalline
Density: 4.00
Melting Point: dec.
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049695
Formula:
Br₃V Pto. de fusión: Dec. Densidad: 4,00 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049695 Núm. CAS: 13470-26-3 EINECS: 236-736-6 UN: 3260 ADR: 8,II |