Niobio (V) cloruro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de niobio (V), Pentacloruro de niobio
acondicionado en Argón
11548.14
11548.22
11548.36
11548.14EA
123
EUR
11548.14
11548.22
11548.36
Niobio (V) cloruro ≥99.9% (metals basis)
Niobio (V) cloruro
Purity: 99.9%
CAS No.: 10026-12-7
Molecular Formula: Cl5Nb
Formula Weight: 270.20
Physical Form: -100 Mesh Powder, Packaged under argon
Density: 2.74
Appearance: Yellow
Odour: Acidic
Melting Point: 208.3°
Boiling Point: 248.2°
Merck Reference: 14,6557
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011127
Formula:
Cl₅Nb Pto. Ebullición: 248,2 °C Pto. de fusión: 208,3 °C Densidad: 2,74 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011127 Núm. CAS: 10026-12-7 EINECS: 233-059-8 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,6557 |