Niobio (V) cloruro ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
acondicionado en Argón
35795.09 35795.18
35795.09EA 72.5 EUR
35795.09 35795.18
Niobio (V) cloruro ≥99.95% (metals basis)
Niobio (V) cloruro
Purity: 99.95% CAS No.: 10026-12-7 Molecular Formula: NbCl5 Formula Weight: 270.20 Physical Form: Crystalline, Packaged under argon Density: 2.74 Melting Point: 208.3° Boiling Point: 248.2° Merck Reference: 14,6557 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011127
Formula: Cl₅Nb
Pto. Ebullición: 248,2 °C
Pto. de fusión: 208,3 °C
Densidad: 2,74
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011127
Núm. CAS: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,6557