Niobio (V) cloruro ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de niobio (V), Pentacloruro de niobio
acondicionado en Argón
43729.22
43729.14
43729.06
43729.22EA
1360
EUR
43729.22
43729.14
43729.06
Niobio (V) cloruro ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Niobio (V) cloruro
Purity: 99.999%
CAS No.: 10026-12-7
Molecular Formula: NbCl5
Formula Weight: 270.20
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Density: 2.74
Melting Point: 208.3°
Boiling Point: 248.2°
Merck Reference: 14,6557
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011127
Formula:
Cl₅Nb Pto. Ebullición: 248,2 °C Pto. de fusión: 208,3 °C Densidad: 2,74 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011127 Núm. CAS: 10026-12-7 EINECS: 233-059-8 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,6557 |