Niobio (V) cloruro ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de niobio (V), Pentacloruro de niobio
acondicionado en Argón
51108.09
51108.22
51108.36
51108.09EA
57.8
EUR
51108.09
51108.22
51108.36
Niobio (V) cloruro ≥99% (metals basis)
Niobio (V) cloruro
Purity: 99%
CAS No.: 10026-12-7
Molecular Formula: NbCl5
Formula Weight: 270.20
Physical Form: 15mm & Down Lumps, Packaged under argon
Density: 2.74
Melting Point: 208.3°
Boiling Point: 248.2°
Solubility: Decomposes in water. Soluble in alcohol, HCl, and Carbon tetrachloride
Merck Reference: 14,6557
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011127
In preparation of pure niobium, and as an intermediate
Formula:
Cl₅Nb Pto. Ebullición: 248,2 °C Pto. de fusión: 208,3 °C Densidad: 2,74 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011127 Núm. CAS: 10026-12-7 EINECS: 233-059-8 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,6557 |