Pentacloruro de tántalo 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
203910050 203910250 203911000
ACRO203910050EA 61.5 EUR
ACRO203910050 ACRO203910250 ACRO203911000
Pentacloruro de tántalo 99.99% (trace metals basis)
Pentacloruro de tántalo
Formula: Cl₅Ta
MW: 358,21 g/mol
Pto. Ebullición: 232…235 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 221 °C
Densidad: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011253
Núm. CAS: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm