Pentacloruro de tántalo ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Ampuled under argon
10880.06
10880.14
10880.22
10880.06EA
76.3
EUR
10880.06
10880.14
10880.22
Pentacloruro de tántalo ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Pentacloruro de tántalo
Purity: 99.99%
CAS No.: 7721-01-9
Molecular Formula: TaCl5
Formula Weight: 358.21
Physical Form: Resublimed Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.68
Appearance: White to pale yellow
Odour: Acidic
Melting Point: 216°
Boiling Point: 242°
Merck Reference: 14,9054
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011253
Formula:
Cl₅Ta Pto. Ebullición: 242 °C Pto. de fusión: 216 °C Densidad: 3,68 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011253 Núm. CAS: 7721-01-9 EINECS: 231-755-6 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,9054 |