Pentacloruro de tántalo, anhidro ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Ampuled under argon
43731.22 43731.06
43731.22EA 553 EUR
43731.22 43731.06
Pentacloruro de tántalo, anhidro ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Pentacloruro de tántalo
Purity: 99.995% CAS No.: 7721-01-9 Molecular Formula: TaCl5 Formula Weight: 358.21 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.68 Appearance: White to pale yellow Odour: Acidic Melting Point: 216° Boiling Point: 242° Merck Reference: 14,9054 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011253
Formula: Cl₅Ta
MW: 358,21 g/mol
Pto. Ebullición: 242 °C
Pto. de fusión: 216 °C
Densidad: 3,68
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011253
Núm. CAS: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,9054