Vanadio (III) cloruro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
197000250 197001000 197000050
ACRO197000250EA 140 EUR
ACRO197000250 ACRO197001000 ACRO197000050
Vanadio (III) cloruro 97%
Vanadio (III) cloruro
Formula: Cl₃V
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Densidad: 3 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011454
Núm. CAS: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
UN: 2475
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue to violet to black Powder
Titration Argentometric ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.5 % (in water)