Vanadio (III) cloruro ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
14039.09 14039.18
14039.09EA 94.3 EUR
14039.09 14039.18
Vanadio (III) cloruro ≥99% (metals basis)
Vanadio (III) cloruro
Purity: 99% CAS No.: 7718-98-1 Molecular Formula: VCl3 Formula Weight: 157.30 Physical Form: -4 Mesh Density: 3.00 Appearance: Pink to purple Odour: Acrid UN No.: 2475 MDL No.: MFCD00011454
Formula: Cl₃V
MW: 157,3 g/mol
Densidad: 3,00
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011454
Núm. CAS: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
UN: 2475
ADR: 8,III