Vanadio (III) cloruro, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12393.0025 1.12393.1000
1.12393.0025EA 123 EUR
1.12393.0025 1.12393.1000
Vanadio (III) cloruro, Sigma-Aldrich®
Vanadio (III) cloruro
Formula: Cl₃V
Densidad: 3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011454
Núm. CAS: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
UN: 2475
ADR: 8,
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 157.3 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 3.0 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Vanadium trichloride
Hill Formula Cl3V
Chemical Formula VCl3