Niobio (V) fluoruro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
87221.09
87221.18
87221.09EA
162
EUR
87221.09
87221.18
Niobio (V) fluoruro 99%
Niobio (V) fluoruro
Purity: 99%
CAS No.: 7783-68-8
Molecular Formula: NbF5
Formula Weight: 187.91
Physical Form: Powder
Density: 3.92
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 80°
Boiling Point: ca 230°
Solubility: Hydrolyzes in water, alcohol, and caustic solutions. Sparingly soluble in CS2, chloroform. Forms complexes with Lewis bases
Merck Reference: 14,6558
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011129
Formula:
F₅Nb Pto. Ebullición: ∼230 °C Pto. de fusión: 80 °C Densidad: 3,92 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011129 Núm. CAS: 7783-68-8 EINECS: 232-020-2 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,6558 |