Pentafluoruro de tántalo ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
14052.09
14052.18
14052.09EA
212
EUR
14052.09
14052.18
Pentafluoruro de tántalo ≥99.9% (metals basis)
Pentafluoruro de tántalo
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-71-3
Molecular Formula: TaF5
Formula Weight: 275.94
Physical Form: Powder
Density: 4.74
Appearance: White
Melting Point: 96.8°
Boiling Point: 229.5°
Solubility: Decomposes in water forming tantalum oxyfluoride. Soluble in conc. and fuming HNO3
Merck Reference: 14,9055
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00042542
Formula:
F₅Ta MW: 275,94 g/mol Pto. Ebullición: 229,5 °C Pto. de fusión: 96,8 °C Densidad: 4,74 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042542 Núm. CAS: 7783-71-3 EINECS: 232-022-3 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,9055 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)