Vanadio (III) fluoruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Vanadium trifluoride
81115.04
81115.09
81115.18
81115.04EA
156
EUR
81115.04
81115.09
81115.18
Vanadio (III) fluoruro ≥98%
Vanadio (III) fluoruro
Purity: 98%
CAS No.: 10049-12-4
Molecular Formula: VF3
Formula Weight: 107.94
Physical Form: Powder
Density: 3.363
Melting Point: ≈1406°
Solubility: Practically insoluble in water, acetone, and glacial acetic acid
Merck Reference: 14,9922
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00042553
Formula:
F₃V MW: 107.94 g/mol Pto. de fusión: ∼1406 °C Densidad: 3.363 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042553 Núm. CAS: 10049-12-4 EINECS: 233-169-6 UN: 2923 ADR: 8 II Índice Merck: 12,10058 |