Vanadio (IV) fluoruro ≥95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Vanadium tetrafluoride
11543.06 11543.14
11543.06EA 62.3 EUR
11543.06 11543.14
Vanadio (IV) fluoruro ≥95%
Vanadio (IV) fluoruro
Purity: 95% CAS No.: 10049-16-8 Molecular Formula: F4V Formula Weight: 126.94 Physical Form: Powder Density: 2.975 Appearance: Yellow to brown Melting Point: 325° dec. Solubility: Soluble in water (blue Colour), acetone (deep green Colour), and glacial acetic acid (blue-green Colour) UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00042554
Formula: F₄V
MW: 126,94 g/mol
Pto. de fusión: 325 °C (desc.)
Densidad: 2,975
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042554
Núm. CAS: 10049-16-8
EINECS: 233-171-7
UN: 2923
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,10057