Niobio (V) óxido 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pentaóxido de diniobio
193630500 193630100 193632500
ACRO193630500EA 174 EUR
ACRO193630500 ACRO193630100 ACRO193632500
Niobio (V) óxido 99.99% (trace metals basis)
Niobio (V) óxido
Formula: Nb₂O₅
MW: 265.81 g/mol
Pto. de fusión: 1520 °C
Densidad: 4.47 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011128
Núm. CAS: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Índice Merck: 14,06559
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %