Niobio (V) óxido ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pentaóxido de diniobio
36478.14
36478.22
36478.14EA
121
EUR
36478.14
36478.22
Niobio (V) óxido ≥99.95% (metals basis)
Niobio (V) óxido
Purity: 99.95%
CAS No.: 1313-96-8
Molecular Formula: Nb2O5
Formula Weight: 265.81
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 4.6
Melting Point: 1520°
Merck Reference: 14,6559
MDL No.: MFCD00011128
For vacuum deposition
Formula:
Nb₂O₅ MW: 265.81 g/mol Pto. de fusión: 1520 °C Densidad: 4.6 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011128 Núm. CAS: 1313-96-8 EINECS: 215-213-6 Índice Merck: 14,6559 |