Pentaóxido de ditántalo 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
194170100 194170500
ACRO194170100EA 69 EUR
ACRO194170100 ACRO194170500
Pentaóxido de ditántalo 99.99% (trace metals basis)
Pentaóxido de ditántalo
Formula: O₅Ta₂
MW: 441,89 g/mol
Pto. de fusión: 1872 °C
Densidad: 8,2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011254
Núm. CAS: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Índice Merck: 14,09056
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %