Pentaóxido de ditántalo ≥99.993% (metals basis excluding Nb), Puratronic® (max. 0.005% Nb)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Tantalio (V) óxido
10881.14
10881.22
10881.36
10881.14EA
204
EUR
10881.14
10881.22
10881.36
Pentaóxido de ditántalo ≥99.993% (metals basis excluding Nb), Puratronic® (max. 0.005% Nb)
Pentaóxido de ditántalo
Purity: 99.993%
CAS No.: 1314-61-0
Molecular Formula: Ta2O5
Formula Weight: 441.89
Physical Form: Powder
Density: 8.2
Melting Point: 1800°
Merck Reference: 14,9056
MDL No.: MFCD00011254
Formula:
O₅Ta₂ MW: 441,89 g/mol Pto. de fusión: 1800 °C Densidad: 8,2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011254 Núm. CAS: 1314-61-0 EINECS: 215-238-2 Índice Merck: 14,9056 |