Pentaóxido de ditántalo ≥99.5% (metals basis), Grado Espectrográfico

Proveedor: Thermo Scientific

Sinónimos: Tantalio (V) óxido

73118.22 73118.14
73118.22EA 362 EUR
73118.22 73118.14
Pentaóxido de ditántalo ≥99.5% (metals basis), Grado Espectrográfico
Pentaóxido de ditántalo

Purity: 99.5% CAS No.: 1314-61-0 Molecular Formula: Ta2O5 Formula Weight: 441.89 Physical Form: Powder Density: 8.2 Melting Point: 1800° Merck Reference: 14,9056 MDL No.: MFCD00011254

Formula: O₅Ta₂
MW: 441,89 g/mol
Pto. de fusión: 1800 °C
Densidad: 8,2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011254
Núm. CAS: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Índice Merck: 14,9056

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR