Pentaóxido de ditántalo, Patinal®
1.08500.0100 1.08500.1000
1.08500.0100EA 0 EUR
1.08500.0100 1.08500.1000
Pentaóxido de ditántalo, Patinal®
Pentaóxido de ditántalo
Formula: O₅Ta₂
MW: 441,89 g/mol
Pto. de fusión: 1870…1880 °C
Densidad: 8,2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011254
Núm. CAS: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Índice Merck: 14,09056