Vanadio (III) óxido ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12301.30
12301.A1
12301.A7
12301.30EA
106
EUR
12301.30
12301.A1
12301.A7
Vanadio (III) óxido ≥95%
Vanadio (III) óxido
Purity: 95%
CAS No.: 1314-34-7
Molecular Formula: O3V2
Formula Weight: 149.88
Physical Form: Powder
Density: 4.87
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1970°
Solubility: Insoluble in water
Merck Reference: 14,9923
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00011455
Formula:
O₃V₂ Pto. de fusión: 1970 °C Densidad: 4,87 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011455 Núm. CAS: 1314-34-7 EINECS: 215-230-9 UN: 3285 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,9923 |