Vanadio (III) óxido ≥99.7% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43377.22
43377.14
43377.22EA
405
EUR
43377.22
43377.14
Vanadio (III) óxido ≥99.7% (metals basis)
Vanadio (III) óxido
Purity: 99.7%
CAS No.: 1314-34-7
Molecular Formula: V2O3
Formula Weight: 149.88
Physical Form: Powder
Density: 4.87
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1970°
Merck Reference: 14,9923
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00011455
Formula:
O₃V₂ Pto. de fusión: 1970 °C Densidad: 4,87 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011455 Núm. CAS: 1314-34-7 EINECS: 215-230-9 UN: 3285 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,9923 |
Resultados test especificaciones
Total Metal Impurities | 0,3% max. |