Vanadio (IV) óxido ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dióxido de vanadio
22957.09 22957.18
22957.09EA 107 EUR
22957.09 22957.18
Vanadio (IV) óxido ≥99% (metals basis)
Vanadio (IV) óxido
Purity: 99% CAS No.: 12036-21-4 Molecular Formula: O2V, may contain V6O13 Formula Weight: 82.94 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 4.339 Appearance: Black Melting Point: 1967° UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00049702
Formula: O₂V
MW: 82,94 g/mol
Pto. Ebullición: 2700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1967 °C
Densidad: 4,339
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049702
Núm. CAS: 12036-21-4
EINECS: 234-841-1
UN: 3285
ADR: 6.1,III