Vanadio (V) óxido 99.6+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
206422500 206420010
ACRO206422500EA 102 EUR
ACRO206422500 ACRO206420010
Vanadio (V) óxido 99.6+%
Vanadio (V) óxido
Formula: O₅V₂
Pto. Ebullición: 1750 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 690 °C
Densidad: 3,35 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011457
Núm. CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,09987
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥99.60 %
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm