Vanadio (V) óxido ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10904.04 10904.09 10904.18
10904.04EA 75.4 EUR
10904.04 10904.09 10904.18
Vanadio (V) óxido ≥99.99% (metals basis)
Vanadio (V) óxido
Purity: 99.99% CAS No.: 1314-62-1 Molecular Formula: V2O5 Formula Weight: 181.88 Density: 3.357 Appearance: Orange Odour: Odourless Melting Point: 690° Boiling Point: 1750° dec. Merck Reference: 14,9921 UN No.: 2862 MDL No.: MFCD00011457
Formula: O₅V₂
Pto. Ebullición: 1750 °C (desc.)
Pto. de fusión: 690 °C
Densidad: 3,357
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011457
Núm. CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,9921