Vanadio (V) óxido ≥99.6%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11094.22
11094.36
11094.09
11094.22EA
64.6
EUR
11094.22
11094.36
11094.09
Vanadio (V) óxido ≥99.6%
Vanadio (V) óxido
Purity: 99.6% min
CAS No.: 1314-62-1
Molecular Formula: V2O5
Formula Weight: 181.88
Physical Form: -10 Mesh
Density: 3.357
Melting Point: 690°
Boiling Point: 1750° dec.
Merck Reference: 14,9921
UN No.: 2862
MDL No.: MFCD00011457
Formula:
O₅V₂ Pto. Ebullición: 1750 °C (desc.) Pto. de fusión: 690 °C Densidad: 3,357 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011457 Núm. CAS: 1314-62-1 EINECS: 215-239-8 UN: 2862 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,9921 |