Vanadio (V) óxido, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Pentaóxido de divanadio
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00824.0250 1.00824.1000
1.00824.0250EA 804 EUR
1.00824.0250 1.00824.1000
Vanadio (V) óxido, Supelco®
Vanadio (V) óxido
Formula: O₅V₂
MW: 181.88 g/mol
Pto. Ebullición: 1750
Pto. de fusión: 690
Densidad: 3.35 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011457
Núm. CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,09987
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 690 °C
Molar Mass 181.88 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Boiling Point 1750 °C (decomposition)
Density 3.36 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)