Cromo (II) cloruro 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Chromium dichloride
223810050 223810100
ACRO223810050EA 119 EUR
ACRO223810050 ACRO223810100
Cromo (II) cloruro 90%
Cromo (II) cloruro
Formula: Cl₂Cr
MW: 122.9 g/mol
Pto. Ebullición: 1302
Pto. de fusión: 824 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010947
Núm. CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
Índice Merck: 13,02264
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to grey Powder
Titration Argentometric ≥88 %