Cromo (II) cloruro 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Chromium dichloride
315190050 315190010 315190250
ACRO315190050EA 241 EUR
ACRO315190050 ACRO315190010 ACRO315190250
Cromo (II) cloruro 99.9% (trace metals basis)
Cromo (II) cloruro
Formula: Cl₂Cr
MW: 122.9 g/mol
Pto. Ebullición: 1302
Pto. de fusión: 824 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010947
Núm. CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
Índice Merck: 13,02264
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to grey-green Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %