Cromo (II) cloruro, anhidro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chromium dichloride
L14342.06 L14342.14 L14342.22
L14342.06EA 96 EUR
L14342.06 L14342.14 L14342.22
Cromo (II) cloruro, anhidro 97%
Cromo (II) cloruro
Purity: 97% CAS No.: 10049-05-5 Molecular Formula: CrCl2 Formula Weight: 122.90 Odour: Odourless Melting Point: 824° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010947
Formula: Cl₂Cr
Pto. Ebullición: 1302 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 824 °C
Densidad: 2,878
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010947
Núm. CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,2244