Cromo (III) cloruro, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
12336.18
12336.30
12336.18EA
103
EUR
12336.18
12336.30
Cromo (III) cloruro, anhidro 98%
Cromo (III) cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 10025-73-7
Molecular Formula: CrCl3
Formula Weight: 158.35
Physical Form: Crystalline
Density: 2.87
Appearance: Violet
Boiling Point: 1300(subl)
Merck Reference: 14,2222
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010948
Formula:
Cl₃Cr Pto. Ebullición: 1300 °C (subl.) Pto. de fusión: 1152 °C Densidad: 2,87 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010948 Núm. CAS: 10025-73-7 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,2222 |