Cromo (III) cloruro, anhidro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chromium trichloride
35691.06 35691.14 35691.22
35691.06EA 45.8 EUR
35691.06 35691.14 35691.22
Cromo (III) cloruro, anhidro ≥99.9% (metals basis)
Cromo (III) cloruro
Purity: 99.9% CAS No.: 10025-73-7 Molecular Formula: CrCl3 Formula Weight: 158.35 Physical Form: Flake Density: 2.87 Appearance: Violet Melting Point: ca 1150° Merck Reference: 14,2222 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010948
Formula: Cl₃Cr
Pto. de fusión: ∼ 1150 °C
Densidad: 2,87
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010948
Núm. CAS: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,2222