Cromo (III) cloruro, anhidro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Chromium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18090.0025 8.18090.0002
8.18090.0025EA 115 EUR
8.18090.0025 8.18090.0002
Cromo (III) cloruro, anhidro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cromo (III) cloruro
Formula: Cl₃Cr
Pto. de fusión: 1152 °C
Densidad: 2,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010948
Núm. CAS: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,02278
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 1152 °C
Molar Mass 158.35 g/mol
Boiling Point 1300 °C decomposes
Density 2.87 g/cm3 (25 °C)