Volframio (VI) cloruro 99.9+% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexacloruro de volframio
221430100 221431000
ACRO221430100EA 88.5 EUR
ACRO221430100 ACRO221431000
Volframio (VI) cloruro 99.9+% (trace metals basis)
Volframio (VI) cloruro
Formula: Cl₆W
MW: 396.56 g/mol
Pto. Ebullición: 347 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011463
Núm. CAS: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.10 %