Volframio (VI) cloruro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexacloruro de volframio
12337.06
12337.18
12337.30
12337.09
12337.06EA
59.4
EUR
12337.06
12337.18
12337.30
12337.09
Volframio (VI) cloruro ≥99%
Volframio (VI) cloruro
Purity: 99%
CAS No.: 13283-01-7
Molecular Formula: WCl6
Formula Weight: 396.57
Physical Form: Powder
Density: 3.52
Appearance: Purple
Odour: Pungent
Melting Point: 275°
Boiling Point: 346°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011463
Formula:
Cl₆W MW: 396.56 g/mol Pto. Ebullición: 346 °C Pto. de fusión: 275 Densidad: 3.52 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011463 Núm. CAS: 13283-01-7 EINECS: 236-293-9 UN: 3260 ADR: 8 II |