Cromo (III) fluoruro ≥98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chromium trifluoride
35741.04 35741.09
35741.04EA 271 EUR
35741.04 35741.09
Cromo (III) fluoruro ≥98% (metals basis)
Cromo (III) fluoruro
Purity: 99.98% CAS No.: 7788-97-8 Molecular Formula: CrF3 Formula Weight: 108.99 Physical Form: Powder Density: 3.8 Appearance: Dark green Odour: Odourless Melting Point: 1000° Merck Reference: 14,2223 UN No.: 1756 MDL No.: MFCD00016045
Formula: CrF₃
MW: 108.99 g/mol
Pto. de fusión: >1000 °C
Densidad: 3.8
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016045
Núm. CAS: 7788-97-8
EINECS: 232-137-9
UN: 1756
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,2223