Trióxido de volframio 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Volframio (VI) óxido
214211000 214215000
ACRO214211000EA 94.6 EUR
ACRO214211000 ACRO214215000
Trióxido de volframio 99+%
Trióxido de volframio
Formula: O₃W
MW: 231.84 g/mol
Pto. de fusión: 1470…1475 °C
Densidad: 7.16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011466
Núm. CAS: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Índice Merck: 12,09947
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %