Trióxido de volframio ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Volframio (VI) óxido
11828.22
11828.36
11828.A3
11828.22EA
87.3
EUR
11828.22
11828.36
11828.A3
Trióxido de volframio ≥99.8% (metals basis)
Trióxido de volframio
Purity: 99.8%
CAS No.: 1314-35-8
Molecular Formula: O3W
Formula Weight: 231.85
Physical Form: 10-20 Micron Powder
Density: 7.16
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 1473°
Solubility: Insoluble in water and acids. Soluble in hot alkalies. Slightly soluble in HF
Merck Reference: 14,9817
MDL No.: MFCD00011466
In manufacture of tungsten and tungstates, and in alloys, in fire-proofing fabrics, and as a ceramic pigment
Formula:
O₃W MW: 231.84 g/mol Pto. de fusión: 1473 Densidad: 7.16 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011466 Núm. CAS: 1314-35-8 EINECS: 215-231-4 Índice Merck: 14,9817 |