Trióxido de volframio ≥99.998% (metals basis excluding Mo), Puratronic® (max. 0.01% Mo)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Volframio (VI) óxido
13398.14 13398.22
13398.14EA 199 EUR
13398.14 13398.22
Trióxido de volframio ≥99.998% (metals basis excluding Mo), Puratronic® (max. 0.01% Mo)
Trióxido de volframio
Purity: 99.998% CAS No.: 1314-35-8 Molecular Formula: O3W Formula Weight: 231.85 Physical Form: Powder Density: 7.16 Melting Point: 1473° Merck Reference: 14,9817 MDL No.: MFCD00011466
Formula: O₃W
MW: 231.84 g/mol
Pto. de fusión: 1473
Densidad: 7.16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011466
Núm. CAS: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Índice Merck: 14,9817