Disulfuro de molibdeno 98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Molibdeno (IV) sulfuro, Molibdeno disulfuro
215781000 215785000 215780025
ACRO215781000EA 105 EUR
ACRO215781000 ACRO215785000 ACRO215780025
Disulfuro de molibdeno 98.5%
Disulfuro de molibdeno
Formula: MoS₂
MW: 160.07 g/mol
Pto. de fusión: 2375 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003470
Núm. CAS: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Índice Merck: 12,06318
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to black Powder
Assay ≥98.0 % (MoS2)