Disulfuro de molibdeno 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Molibdeno (IV) sulfuro, Molibdeno disulfuro
12213.30 12213.A1
12213.30EA 127 EUR
12213.30 12213.A1
Disulfuro de molibdeno 98
Disulfuro de molibdeno
Purity: 98% CAS No.: 1317-33-5 Molecular Formula: MoS2 Formula Weight: 160.08 Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1185° Solubility: Insoluble in water and dilute acids Merck Reference: 14,6236 MDL No.: MFCD00003470
Hydrogenation and isomerization catalyst, dry lubricant
Formula: MoS₂
MW: 160.07 g/mol
Pto. de fusión: 1185 °C
Densidad: 4.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003470
Núm. CAS: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Índice Merck: 12,06318