Disulfuro de volframio ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Volframio (IV) sulfuro
11829.18
11829.30
11829.18EA
101
EUR
11829.18
11829.30
Disulfuro de volframio ≥99.8% (metals basis)
Disulfuro de volframio
Purity: 99.8%
CAS No.: 12138-09-9
Molecular Formula: WS2
Formula Weight: 247.98
Physical Form: Powder
Density: 7.5
Appearance: Black
Melting Point: 1250° dec.
MDL No.: MFCD00011467
Formula:
S₂W MW: 247.97 g/mol Pto. de fusión: 1250 °C (desc.) Densidad: 7.5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011467 Núm. CAS: 12138-09-9 EINECS: 235-243-3 |